4,4'-Dibromobenzil ≥97%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: Bis(4-bromophenyl)ethanedione
A13090.18 A13090.09 A13090.30
A13090.18EA 214 EUR
A13090.18 A13090.09 A13090.30
4,4'-Dibromobenzil ≥97%
4,4'-Dibromobenzil
Purity: 97% CAS No.: 35578-47-3 Molecular Formula: C14H8Br2O2 Formula Weight: 368.04 Melting Point: 224-226° MDL No.: MFCD00000104
Formule: C₁₄H₈Br₂O₂
MW: 368.02 g/mol
Smeltpunt: 224…226 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00000104
CAS nummer: 35578-47-3
EINECS: 252-628-1