Bromocresol green
Leverancier: Roth Carl
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
ROTHT115.1EA 19.9 EUR
ROTHT115.1
Bromocresol green
Bromocresol green
Formule: C₂₁H₁₄Br₄O₅S
MW: 698,02 g/mol
Smeltpunt: 217…218 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00005874
CAS nummer: 76-60-8
EINECS: 200-972-8
Merck Index: 13,01370
https://nl.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/13/36/2301336.jpg