4,4-Diphenyl-2-butanone ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
A13847.03 A13847.06
A13847.03EA 39.1 EUR
A13847.03 A13847.06
4,4-Diphenyl-2-butanone ≥98%
4,4-Diphenyl-2-butanone
Purity: 98% CAS No.: 5409-60-9 Molecular Formula: C16H16O Formula Weight: 224.30 MDL No.: MFCD00017619
Formule: (C₆H₅)₂CHCH₂C(O)CH₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00017619
CAS nummer: 5409-60-9
EINECS: 226-482-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5d5ac5e3f946a65cff22c2e8e45aae8c32d1687e&vid=5d5ac5e3f946a65cff22c2e8e45aae8c32d1687e&prid=web&clid=SAPDAM