2-Aminobenzophenone 98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
103160250 103161000
ACRO103160250EA 77.6 EUR
ACRO103160250 ACRO103161000
2-Aminobenzophenone 98%
2-Aminobenzophenone
Formule: C₁₃H₁₁NO
Kookpunt: 384 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: 105…108 °C
Dichtheid: 1,32 g/cm³ (20 °C)
Vlampunt: 240 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00007713
CAS nummer: 2835-77-0
EINECS: 220-613-9
Order Now
Specification Test Results
Appearance Yellow Powder and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 105 to 108 °C
Titration with HClO4 ≥97.5 %
Titration by coupling ≥97.0 %