2-Aminobenzophenone 98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
A12580.09
A12580.18
A12580.30
A12580.09EA
38.2
EUR
A12580.09
A12580.18
A12580.30
2-Aminobenzophenone 98%
2-Aminobenzophenone
Purity: 98%
CAS No.: 2835-77-0
Molecular Formula: C13H11NO
Formula Weight: 197.24
Flash Point: 240°(464°F)
Melting Point: 105-108°
Boiling Point: 280°
Beilstein Reference: 743425
MDL No.: MFCD00007713
Formule:
C₁₃H₁₁NO Kookpunt: 280 °C Smeltpunt: 105…108 °C Dichtheid: 1,32 g/cm³ (20 °C) Vlampunt: 240 °C (464 °F) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00007713 CAS nummer: 2835-77-0 EINECS: 220-613-9 |