4-Aminobenzophenone 98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
A13757.09 A13757.18
A13757.09EA 53 EUR
A13757.09 A13757.18
4-Aminobenzophenone 98%
4-Aminobenzophenone
Purity: 98% CAS No.: 1137-41-3 Molecular Formula: C13H11NO Formula Weight: 197.24 Melting Point: 121-124° Boiling Point: 245-247°/22mm MDL No.: MFCD00007895
Formule: C₁₃H₁₁NO
Kookpunt: 245…247 °C (22 mmHg)
Smeltpunt: 121…124 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00007895
CAS nummer: 1137-41-3
EINECS: 214-506-6