2-Hydroxybenzophenone ≥99%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
L11100.06 L11100.14
L11100.06EA 42.4 EUR
L11100.06 L11100.14
2-Hydroxybenzophenone ≥99%
2-Hydroxybenzophenone
Purity: 99% CAS No.: 117-99-7 Molecular Formula: C13H10O2 Formula Weight: 198.22 Melting Point: 38-40° Boiling Point: 171-173°/12mm MDL No.: MFCD00002216
Formule: C₁₃H₁₀O₂
Kookpunt: 171…173 °C (12 mmHg)
Smeltpunt: 38…40 °C
Dichtheid: 1,03 g/cm³ (172 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00002216
CAS nummer: 117-99-7
EINECS: 204-226-2