2,4-Dihydroxybenzophenone ≥99%
Leverancier: Thermo Fisher ScientificTotal Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
Purity: 99%
CAS No.: 131-56-6
Molecular Formula: C13H10O3
Formula Weight: 214.22
Flash Point: 125°(257°F)
Melting Point: 144-147°
Boiling Point: 194°/1mm
Beilstein Reference: 1311566
Merck Reference: 14,1106
MDL No.: MFCD00002277
Formule:
C₁₃H₁₀O₃ Kookpunt: 194 °C (1 mmHg) Smeltpunt: 144…147 °C Dichtheid: 1,320 Vlampunt: 125 °C (257 °F) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00002277 CAS nummer: 131-56-6 EINECS: 205-029-4 Merck Index: 14,1106 |