3,3'-Dimethoxybenzil ≥99%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
L11564.03
L11564.06
L11564.03EA
34.5
EUR
L11564.03
L11564.06
3,3'-Dimethoxybenzil ≥99%
3,3'-Dimethoxybenzil
Purity: 99+%
CAS No.: 40101-17-5
Molecular Formula: C16H14O4
Formula Weight: 270.29
Melting Point: 81-83°
Beilstein Reference: 2382124
Formule:
C₁₆H₁₄O₄ Smeltpunt: 81…83 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00038221 CAS nummer: 40101-17-5 EINECS: 254-793-5 |