Fenolftaleïne Reag. Ph. Eur., ACS, Supelco®
Leverancier: Merck
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Gevaar
|
Synoniemen:
3,3-Bis(4-hydroxyphenyl)isobenzofuran-1(3H)-one
M-Clarity™ quality level = MQ200
1.07233.0025
1.07233.0100
1.07233.0500
1.07233.0025EA
53.3
EUR
1.07233.0025
1.07233.0100
1.07233.0500
Fenolftaleïne Reag. Ph. Eur., ACS, Supelco®
Fenolftaleïne
Formule:
C₂₀H₁₄O₄ MW: 318.33 g/mol Smeltpunt: 258…262 °C Dichtheid: 1.3 g/cm³ (20 °C) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00005913 CAS nummer: 77-09-8 EINECS: 201-004-7 Bereik: 01-2119498295-24 Merck Index: 14,07243 |
|
Specification Test Results
Solubility | 3.36 mg/l (20 °C) |
Melting Point | 263.7 °C |
Molar Mass | 318.32 g/mol |
Bulk Density | 350 - 450 kg/m3 |
Density | 1.296 g/cm3 (20 °C) |
pH |
|