2-Fluorobenzophenone ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: o-Fluorobenzophenone
L09316.06 L09316.14
L09316.06EA 45.5 EUR
L09316.06 L09316.14
2-Fluorobenzophenone ≥98%
2-Fluorobenzophenone
Purity: 98+% CAS No.: 342-24-5 Molecular Formula: C13H9FO Formula Weight: 200.21 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.5864 Boiling Point: 149-150°/16mm Beilstein Reference: 2047045 MDL No.: MFCD00000318
Formule: C₁₃H₉FO
Kookpunt: 149…150 °C (16 mmHg)
Dichtheid: 1,186
Vlampunt: >110 °C (230 °F)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00000318
CAS nummer: 342-24-5
EINECS: 206-440-1