4-Fluorobenzophenone ≥97%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
A11185.14
A11185.22
A11185.36
A11185.14EA
45.3
EUR
A11185.14
A11185.22
A11185.36
4-Fluorobenzophenone ≥97%
4-Fluorobenzophenone
Purity: 97%
CAS No.: 345-83-5
Molecular Formula: C13H9FO
Formula Weight: 200.21
Flash Point:
Formule:
C₁₃H₉FO Kookpunt: 130…132 °C (3 mmHg) Smeltpunt: 45…49 °C Vlampunt: >110 °C (230 °F) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00000352 CAS nummer: 345-83-5 EINECS: 206-463-7 |