Dibenzylamine 98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Gevaar
|
112612500
112610010
ACRO112612500EA
107
EUR
ACRO112612500
ACRO112610010
Dibenzylamine 98%
Dibenzylamine
Formule:
C₆H₅CH₂NHCH₂C₆H₅ Kookpunt: 300 °C (760 mmHg) Smeltpunt: –26 °C Dichtheid: 1,02 g/cm³ Vlampunt: 138 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00004770 CAS nummer: 103-49-1 EINECS: 203-117-7 UN: 2735 ADR: 8,III Merck Index: 13,03035 |
|
Specification Test Results
Appearance | Clear colorless to light yellow Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.5740 to 1.5760 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥97.5 % |