Dibenzylamine ≥97.0% (by GC)
Leverancier: TCI
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
D0152-25G
D0152-500G
TCIAD0152-25GEA
17.6
EUR
TCIAD0152-25G
TCIAD0152-500G
Dibenzylamine ≥97.0% (by GC)
Dibenzylamine
Formule:
C₆H₅CH₂NHCH₂C₆H₅ Kookpunt: 270°C Smeltpunt: –26°C Dichtheid: 1,03 g/cm³ (20 °C) Vlampunt: 150°C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00004770 CAS nummer: 103-49-1 EINECS: 203-117-7 ADR: 6.1,III Merck Index: 14,03011 |
|
Specification Test Results
Appearance | Colorless to Light yellow clear liquid |
Purity (GC) | min. 97.0 % |