Benzhydryl alcohol ≥99%
Leverancier: Thermo Fisher ScientificTotal Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
Purity: 99%
CAS No.: 91-01-0
Molecular Formula: C13H12O
Formula Weight: 184.24
Flash Point: 160°(320°F)
Odour: Odourless
Boiling Point: 297-298°
Beilstein Reference: 1424379
Merck Reference: 14,1090
MDL No.: MFCD00004488
Formule:
C₁₃H₁₂O Kookpunt: 297…298 °C Smeltpunt: 64…68 °C Dichtheid: 1,054 g/cm³ (80 °C) Vlampunt: 160 °C (320 °F) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00004488 CAS nummer: 91-01-0 EINECS: 202-033-8 Merck Index: 14,1090 |