2-Biphenylylmethanol ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: 2-Biphenylmethanol, 2-Phenylbenzyl alcohol, [1,1-Biphenyl]-2-ylmethanol
L07094.03 L07094.06
L07094.03EA 26.2 EUR
L07094.03 L07094.06
2-Biphenylylmethanol ≥98%
2-Biphenylylmethanol
Purity: 98% CAS No.: 2928-43-0 Molecular Formula: C13H12O Formula Weight: 184.24 Melting Point: 47-51° Boiling Point: 96°/0.04mm MDL No.: MFCD00004620
Formule: C₁₃H₁₂O
MW: 184.24 g/mol
Kookpunt: 96 °C (0.04 mmHg)
Smeltpunt: 47…51 °C
Dichtheid: 1.2 g/cm³ (20 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00004620
CAS nummer: 2928-43-0
EINECS: 220-892-7