Phenol red Reag. Ph. Eur.
Leverancier: Merck
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen:
3,3-Bis(4-hydroxyphenyl)-3H-benzo[c][1,2]oxathiole 1,1-dioxide
M-Clarity™ quality level = MQ200
1.59375.0001
1.59375.0100
1.59375.0001EA
286
EUR
1.59375.0001
1.59375.0100
Phenol red Reag. Ph. Eur.
Phenol red
Formule:
C₁₉H₁₄O₅S Smeltpunt: > 300 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00003552 CAS nummer: 143-74-8 EINECS: 205-609-7 Merck Index: 13,07329 |