Phenol red
Leverancier: Serva
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
32095.01
32095.02
SERA32095.01EA
19
EUR
SERA32095.01
SERA32095.02
Phenol red
Phenol red
Formule:
C₁₉H₁₄O₅S Smeltpunt: > 300 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00003552 CAS nummer: 143-74-8 EINECS: 205-609-7 Merck Index: 13,07329 |