1,2-Diphenylethane ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen:
Dibenzyl, Bibenzyl
A14617.14
A14617.22
A14617.14EA
38.8
EUR
A14617.14
A14617.22
1,2-Diphenylethane ≥98%
1,2-Diphenylethane
Purity: 98+%
CAS No.: 103-29-7
Molecular Formula: C6H5CH2CH2C6H5
Formula Weight: 182.27
Flash Point:
Formule:
(C₆H₅)CH₂CH₂(C₆H₅) MW: 182.27 g/mol Kookpunt: 284 °C Smeltpunt: 50…53 °C Dichtheid: 1.013 Vlampunt: >110 °C (230 °F) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00004796 CAS nummer: 103-29-7 EINECS: 203-096-4 Merck Index: 12,01245 |