1,3-Diphenylpropane ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
L08849.09 L08849.04
L08849.09EA 299 EUR
L08849.09 L08849.04
1,3-Diphenylpropane ≥98%
1,3-Diphenylpropane
Purity: 98% CAS No.: 1081-75-0 Molecular Formula: C15H16 Formula Weight: 196.29 Refractive Index: 1.5600 Boiling Point: 158-159°/10mm MDL No.: MFCD00043574
Formule: (C₆H₅)CH₂CH₂CH₂(C₆H₅)
Kookpunt: 158…159 °C (10 mmHg)
Dichtheid: 0,980
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00043574
CAS nummer: 1081-75-0
EINECS: 214-101-4