2,4-Dimethylphenylboronic acid ≥97%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
B23076.06
B23076.03
B23076.06EA
192
EUR
B23076.06
B23076.03
2,4-Dimethylphenylboronic acid ≥97%
2,4-Dimethylphenylboronic acid
Purity: 97%
CAS No.: 55499-44-0
Molecular Formula: C8H11BO2
Formula Weight: 149.99
Melting Point: 204-208°
MDL No.: MFCD02683101
Formule:
C₈H₁₁BO₂ Smeltpunt: 204…208 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD02683101 CAS nummer: 55499-44-0 |