4,5-Dibromo-o-xylene ≥97%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
B22727.03
B22727.06
B22727.03EA
43.5
EUR
B22727.03
B22727.06
4,5-Dibromo-o-xylene ≥97%
4,5-Dibromo-o-xylene
Purity: 97%
CAS No.: 24932-48-7
Molecular Formula: C8H8Br2
Formula Weight: 263.97
Melting Point: 85-87°
Beilstein Reference: 2206183
Formule:
C₈H₈Br₂ Smeltpunt: 85…87 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00082743 CAS nummer: 24932-48-7 |