α,α'-Dibromo-m-xylene ≥97%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: 1,3-Bis(bromomethyl)benzene, m-Xylylene dibromide
B24959.09 B24959.18 B24959.30
B24959.09EA 75.2 EUR
B24959.09 B24959.18 B24959.30
α,α'-Dibromo-m-xylene ≥97%
α,α'-Dibromo-m-xylene
Purity: 97% CAS No.: 626-15-3 Molecular Formula: C8H8Br2 Formula Weight: 263.96 Melting Point: 74-76° Beilstein Reference: 971085 UN No.: 3261 MDL No.: MFCD00000178
Formule: C₈H₈Br₂
Kookpunt: 135…140 °C (20 mmHg)
Smeltpunt: 74…76 °C
Dichtheid: 1,959 g/cm³ (0 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00000178
CAS nummer: 626-15-3
EINECS: 210-931-6
UN: 3261
ADR: 8,II