1-Bromo-3,5-bis(trifluoromethyl)benzene 99%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 3,5-Bis(trifluoromethyl)-1-bromobenzene, 1-Bromo-3,5-bis(trifluoromethyl)benzene, 5-Bromo-α,α,α,β,β,β-Hexafluoro-m-xylene, 1,3-Bis(trifluoromethyl)-5-bromobenzene, 3,5-Bis(trifluoromethyl)bromobenzene, 5-Bromo-α,α,α,α',α',α'-Hexafluoro-m-xylene
307700100 307700500 307702500
ACRO307700100EA 0 EUR
ACRO307700100 ACRO307700500 ACRO307702500
1-Bromo-3,5-bis(trifluoromethyl)benzene 99%
1-Bromo-3,5-bis(trifluoromethyl)benzene
Formule: C₈H₃BrF₆
Kookpunt: 154 °C
Smeltpunt: –16 °C
Dichtheid: 1,71 g/cm³
Vlampunt: >110 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00000381
CAS nummer: 328-70-1
EINECS: 206-334-5
Order Now
Specification Test Results
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4260 to 1.4280 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %