2-Bromo-4,6-xylidine ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
B21272.09 B21272.14 B21272.18
B21272.09EA 64.9 EUR
B21272.09 B21272.14 B21272.18
2-Bromo-4,6-xylidine ≥98%
2-Bromo-4,6-xylidine
Purity: 98% CAS No.: 41825-73-4 Molecular Formula: C8H10BrN Formula Weight: 200.08 Flash Point: 110°(230°F) Melting Point: 42-46° Boiling Point: 75-79°/5mm Beilstein Reference: 3046484 UN No.: 2811 MDL No.: MFCD00047826
Formule: C₈H₁₀BrN
Kookpunt: 75…79 °C (5 mmHg)
Smeltpunt: 42…46 °C
Vlampunt: >110 °C (230 °F)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00047826
CAS nummer: 41825-73-4
EINECS: 246-337-9
UN: 2811
ADR: 6.1,III