4-Bromo-2,6-xylidine 98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
185190050
185190250
ACRO185190050EA
23.2
EUR
ACRO185190050
ACRO185190250
4-Bromo-2,6-xylidine 98%
4-Bromo-2,6-xylidine
Formule:
C₈H₁₀BrN Kookpunt: 120 °C (0,2 mmHg) Smeltpunt: 48…52 °C Vlampunt: >110 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00007826 CAS nummer: 24596-19-8 EINECS: 246-337-9 UN: 2811 ADR: 6.1,III |
Specification Test Results
Appearance | Beige to brown to purple Powder or crystals |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 48 to 52 °C |
GC | ≥97.5 % |