4-Bromo-2,6-xylidine ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
A10712.09 A10712.14 A10712.18 A10712.30
A10712.09EA 40.2 EUR
A10712.09 A10712.14 A10712.18 A10712.30
4-Bromo-2,6-xylidine ≥98%
4-Bromo-2,6-xylidine
Purity: 98% CAS No.: 24596-19-8 Molecular Formula: C8H10BrN Formula Weight: 200.08 Flash Point: 110°(230°F) Melting Point: 47-52° Boiling Point: 120°/0.2mm Beilstein Reference: 1936300 UN No.: 2811 MDL No.: MFCD00007826
Formule: C₈H₁₀BrN
Kookpunt: 120 °C (0,2 mmHg)
Smeltpunt: 47…52 °C
Vlampunt: >110 °C (230 °F)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00007826
CAS nummer: 24596-19-8
EINECS: 246-337-9
UN: 2811
ADR: 6.1,III