4-Bromo-2,6-dimethylanisole ≥99%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
B21931.14 B21931.06
B21931.14EA 43.6 EUR
B21931.14 B21931.06
4-Bromo-2,6-dimethylanisole ≥99%
4-Bromo-2,6-dimethylanisole
Purity: 99% CAS No.: 14804-38-7 Molecular Formula: C9H11BrO Formula Weight: 215.09 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.5450 Boiling Point: 117-120°/13mm Beilstein Reference: 1940290 MDL No.: MFCD00143259
Formule: C₉H₁₁BrO
MW: 215.09 g/mol
Kookpunt: 117…120 °C (13 mmHg)
Dichtheid: 1.347
Vlampunt: >110 °C (230 °F)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00143259
CAS nummer: 14804-38-7