2,4-Dimethylbenzaldehyde ≥90%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
A14655.06 A14655.14
A14655.06EA 31.4 EUR
A14655.06 A14655.14
2,4-Dimethylbenzaldehyde ≥90%
2,4-Dimethylbenzaldehyde
Purity: 90+% CAS No.: 15764-16-6 Molecular Formula: C9H10O Formula Weight: 134.18 Flash Point: 88°(190°F) Refractive Index: 1.5490 Odour: Almond-like Melting Point: -9° Boiling Point: 215-216° MDL No.: MFCD00003340
Formule: C₉H₁₀O
MW: 134.18 g/mol
Kookpunt: 215…216 °C
Smeltpunt: –9 °C
Dichtheid: 1.02
Vlampunt: 88 °C (190 °F)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00003340
CAS nummer: 15764-16-6
EINECS: 239-856-7