α,α'-Dichloro-m-xylene ≥97%
Leverancier: Thermo Fisher ScientificTotal Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Gevaar
|
Purity: 97%
CAS No.: 626-16-4
Molecular Formula: C8H8Cl2
Formula Weight: 175.06
Flash Point: 144°(291°F)
Melting Point: 33-37°
Boiling Point: 250-255°
Beilstein Reference: 2079898
UN No.: 2928
MDL No.: MFCD00000912
Formule:
C₈H₈Cl₂ Kookpunt: 250…255 °C Smeltpunt: 33…37 °C Dichtheid: 1,302 Vlampunt: 144 °C (291 °F) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00000912 CAS nummer: 626-16-4 EINECS: 210-932-1 UN: 2928 ADR: 6.1,II |