3-Chloro-o-xylene ≥97%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
B21505.14
B21505.22
B21505.14EA
68.6
EUR
B21505.14
B21505.22
3-Chloro-o-xylene ≥97%
3-Chloro-o-xylene
Purity: 97%
CAS No.: 608-23-1
Molecular Formula: C8H9Cl
Formula Weight: 140.61
MDL No.: MFCD00060689
Formule:
C₈H₉Cl Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00060689 CAS nummer: 608-23-1 |