4-Chloro-m-xylene ≥97%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
B21275.09
B21275.18
B21275.09EA
44.6
EUR
B21275.09
B21275.18
4-Chloro-m-xylene ≥97%
4-Chloro-m-xylene
Purity: 97%
CAS No.: 95-66-9
Molecular Formula: C8H9Cl
Formula Weight: 140.61
MDL No.: MFCD00060644
Formule:
C₈H₉Cl Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00060644 CAS nummer: 95-66-9 |