2'-Methylacetophenone ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher ScientificTotal Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
|
Purity: 98%
CAS No.: 577-16-2
Molecular Formula: C9H10O
Formula Weight: 134.18
Flash Point: 75°(167°F)
Refractive Index: 1.5318
Boiling Point: 214°
Beilstein Reference: 907005
MDL No.: MFCD00008734
Formule:
C₉H₁₀O Kookpunt: 214 °C Dichtheid: 1,020 Vlampunt: 75 °C (167 °F) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00008734 CAS nummer: 577-16-2 EINECS: 209-408-5 |