3,4-Dimethylbenzamide ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
A11995.03 A11995.06 A11995.14
A11995.03EA 21 EUR
A11995.03 A11995.06 A11995.14
3,4-Dimethylbenzamide ≥98%
3,4-Dimethylbenzamide
Purity: 98% CAS No.: 5580-33-6 Molecular Formula: C9H11NO Formula Weight: 149.19 Melting Point: 101-103° MDL No.: MFCD00052960
Formule: C₉H₁₁NO
Smeltpunt: 101…103 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00052960
CAS nummer: 5580-33-6