5-Fluoro-m-xylene ≥97%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
A15020.03 A15020.06
A15020.03EA 25.4 EUR
A15020.03 A15020.06
5-Fluoro-m-xylene ≥97%
5-Fluoro-m-xylene
Purity: 97% CAS No.: 461-97-2 Molecular Formula: C8H9F Formula Weight: 124.16 Flash Point: 35°(95°F) Refractive Index: 1.4760 Boiling Point: 144-145° Beilstein Reference: 1926374 UN No.: 1993 MDL No.: MFCD00052366
Formule: C₈H₉F
Kookpunt: 144…145 °C
Dichtheid: 0,983
Vlampunt: 35 °C (95 °F)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00052366
CAS nummer: 461-97-2
UN: 1993
ADR: 3,III