4'-(Trifluoromethyl)acetophenone 99%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
Synoniemen:
1-[4-(Trifluoromethyl)phenyl]ethan-1-one, 4-(Trifluoromethyl)acetophenone, p-(Trifluoromethyl)acetophenone
214450050
214450010
214450250
ACRO214450050EA
91.1
EUR
ACRO214450050
ACRO214450010
ACRO214450250
4'-(Trifluoromethyl)acetophenone 99%
4'-(Trifluoromethyl)acetophenone
Formule:
C₉H₇F₃O MW: 188.15 g/mol Kookpunt: 79…80 °C (8 mmHg) Smeltpunt: 30…33 °C Dichtheid: 0.92 g/cm³ Vlampunt: 84 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00000401 CAS nummer: 709-63-7 EINECS: 211-913-0 UN: 1325 ADR: 4.1 II |
Specification Test Results
Appearance | White to light yellow Low melting solid |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 30 to 33 °C |
GC | ≥98.5 % |