4'-(Trifluoromethyl)acetophenone ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher ScientificTotal Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
Purity: 98+%
CAS No.: 709-63-7
Molecular Formula: C9H7F3O
Formula Weight: 188.15
Flash Point: 84°(183°F)
Refractive Index: 1.4620
Odour: Characteristic
Melting Point: 29-35°
Boiling Point: 83-85°/9mm
Beilstein Reference: 1870425
MDL No.: MFCD00000401
Formule:
C₉H₇F₃O Kookpunt: 83…85 °C (9 mmHg) Smeltpunt: 29…35 °C Dichtheid: 0,924 Vlampunt: 84 °C (183 °F) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00000401 CAS nummer: 709-63-7 EINECS: 211-913-0 |