2,5-Bis(trifluoromethyl)benzoic acid ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
H26184.03 H26184.06
H26184.03EA 18.4 EUR
H26184.03 H26184.06
2,5-Bis(trifluoromethyl)benzoic acid ≥98%
2,5-Bis(trifluoromethyl)benzoic acid
Purity: 98% CAS No.: 42580-42-7 Molecular Formula: C9H4F6O2 Formula Weight: 258.12 Melting Point: 77-80° MDL No.: MFCD00013249
Formule: C₉H₄F₆O₂
MW: 258.12 g/mol
Smeltpunt: 77…80 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00013249
CAS nummer: 42580-42-7