2,6-Bis(trifluoromethyl)benzoic acid ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
B20486.03 B20486.06
B20486.03EA 36.5 EUR
B20486.03 B20486.06
2,6-Bis(trifluoromethyl)benzoic acid ≥98%
2,6-Bis(trifluoromethyl)benzoic acid
Purity: 98% CAS No.: 24821-22-5 Molecular Formula: C9H4F6O2 Formula Weight: 258.12 Odour: Odourless Melting Point: 136-140° Beilstein Reference: 2057459 MDL No.: MFCD00000376
Formule: C₉H₄F₆O₂
Kookpunt: 260 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: 136…140 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00000376
CAS nummer: 24821-22-5
EINECS: 246-479-1