3,5-Bis(trifluoromethyl)benzoic acid ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
A11325.06 A11325.14 A11325.22
A11325.06EA 50.8 EUR
A11325.06 A11325.14 A11325.22
3,5-Bis(trifluoromethyl)benzoic acid ≥98%
3,5-Bis(trifluoromethyl)benzoic acid
Purity: 98% CAS No.: 725-89-3 Molecular Formula: C9H4F6O2 Formula Weight: 258.12 Melting Point: 140-144° Beilstein Reference: 2058600
Formule: C₉H₄F₆O₂
Kookpunt: 260 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: 140…144 °C
Dichtheid: 1,420
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00000388
CAS nummer: 725-89-3
EINECS: 211-970-1