3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl isothiocyanate ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Gevaar
|
Synoniemen:
1,3-Bis(trifluoromethyl)-5-isothiocyanatobenzene, 1-Isothiocyanato-3,5-bis(trifluoromethyl)benzene
B20206.03
B20206.06
B20206.14
B20206.03EA
31.7
EUR
B20206.03
B20206.06
B20206.14
3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl isothiocyanate ≥98%
3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl isothiocyanate
Purity: 98%
CAS No.: 23165-29-9
Molecular Formula: C9H3F6NS
Formula Weight: 271.19
Flash Point: 108°(226°F)
Refractive Index: 1.500
Odour: Irritating
Boiling Point: 109-110°/35mm
Beilstein Reference: 2990816
UN No.: 2922
MDL No.: MFCD00040838
Formule:
C₉H₃F₆NS Kookpunt: 109…110 °C (35 mmHg) Dichtheid: 1,485 Vlampunt: 108 °C (226 °F) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00040838 CAS nummer: 23165-29-9 ADR: 8,III |