α,α,α,α',α',α'-Hexafluoro-2,5-xylidine ≥99%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Gevaar
|
Synoniemen:
2,5-Bis(trifluoromethyl)aniline
L14706.03
L14706.06
L14706.14
L14706.03EA
37.4
EUR
L14706.03
L14706.06
L14706.14
α,α,α,α',α',α'-Hexafluoro-2,5-xylidine ≥99%
α,α,α,α',α',α'-Hexafluoro-2,5-xylidine
Purity: 99%
CAS No.: 328-93-8
Molecular Formula: C8H5F6N
Formula Weight: 229.13
Flash Point: 71°(159°F)
Refractive Index: 1.4338
Odour: Recognizable
Boiling Point: 70-71°/15mm
Beilstein Reference: 2653046
UN No.: 2810
MDL No.: MFCD00074940
Formule:
C₈H₅F₆N MW: 229.12 g/mol Kookpunt: 70…71 °C (15 mmHg) Dichtheid: 1.467 Vlampunt: 71 °C (159 °F) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00074940 CAS nummer: 328-93-8 UN: 2810 ADR: 6.1 III |