α,α,α,α',α',α'-Hexafluoro-3,5-xylidine 98+%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
Synoniemen:
3,5-Di(trifluoromethyl)aniline, 3,5-Bis(trifluoromethyl)aniline
185690100
185690500
ACRO185690100EA
30.7
EUR
ACRO185690100
ACRO185690500
α,α,α,α',α',α'-Hexafluoro-3,5-xylidine 98+%
α,α,α,α',α',α'-Hexafluoro-3,5-xylidine
Formule:
C₈H₅F₆N Kookpunt: 85 °C (15 mmHg) Smeltpunt: 3 °C Dichtheid: 1,47 g/cm³ Vlampunt: 83 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00000394 CAS nummer: 328-74-5 EINECS: 206-335-0 ADR: 6.1,III |
Specification Test Results
Appearance | Clear light yellow to yellow-brown Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4330 to 1.4350 (20°C, 589 nm) |
Titration with HClO4 | ≥98.0 % |