α,α,α,α',α',α'-Hexafluoro-3,5-xylidine
Leverancier: Thermo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 3,5-Di(trifluoromethyl)aniline, 3,5-Bis(trifluoromethyl)aniline
SB00812.1 SB00812.50
MAYBSB00812.1EA 0 EUR
MAYBSB00812.1 MAYBSB00812.50
α,α,α,α',α',α'-Hexafluoro-3,5-xylidine
α,α,α,α',α',α'-Hexafluoro-3,5-xylidine
Formule: C₈H₅F₆N
Kookpunt: 176 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: 3 °C
Dichtheid: 1,4753 g/cm³ (20 °C)
Vlampunt: 83 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00000394
CAS nummer: 328-74-5
EINECS: 206-335-0
UN: 2810
ADR: 6.1,III