3-(Trifluoromethyl)benzyl alcohol ≥97%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
Synoniemen:
(3-(Trifluoromethyl)phenyl)methanol, 3-(Hydroxymethyl)benzotrifluoride
A16739.06
A16739.14
A16739.06EA
42.9
EUR
A16739.06
A16739.14
3-(Trifluoromethyl)benzyl alcohol ≥97%
3-(Trifluoromethyl)benzyl alcohol
Purity: 97%
CAS No.: 349-75-7
Molecular Formula: C8H7F3O
Formula Weight: 176.14
Flash Point: 84°(183°F)
Refractive Index: 1.4600
Boiling Point: 79-80°/3mm
Beilstein Reference: 1450161
MDL No.: MFCD00004645
Formule:
C₈H₇F₃O Kookpunt: 79…80 °C (3 mmHg) Dichtheid: 1,293 Vlampunt: 84 °C (183 °F) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00004645 CAS nummer: 349-75-7 EINECS: 206-489-9 |