VWR® TraceableGO, temperatuur- en vochtigheidsdataloggers met Bluetooth
Leverancier: VWR Collection
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
620-2673EA 92.1 EUR
620-2673 620-2674
VWR® TraceableGO, temperatuur- en vochtigheidsdataloggers met Bluetooth
Dataloggers
TraceableGO Bluetooth-dataloggers voor temperatuur en vochtigheid vullen de onbekenden tussen bestemmingen in. Bluetooth-apparaat is de ideale transitpartner voor het monitoren van materialen tussen bestemmingen. Transporteer reagentia, klinische monsters, vaccins, farmaceutische producten en voedingsmiddelen veilig naar elke locatie.
  • Compact en gemakkelijk te gebruiken
  • Essentiële informatie (temperatuur, reisduur, MIN/MAX, batterijniveau en alarmen) wordt altijd op het LCD-scherm weergegeven
  • Compatibel met TraceableGO of TraceableLIVE mobiele apps
  • Apparaten slaan maximaal 90 alarmgebeurtenissen op, registreren de meetwaarden standaard elke 5 minuten, of de gebruiker kan het meetinterval aanpassen van één minuut tot één keer per 12 uur. De registratieduur is 227 dagen (7,5 maanden)
  • TraceableGO Bluetooth-apparaten zijn voorgeprogrammeerd met alarmwaarden
Hoe werkt het:
Druk op START om de ritbewaking te starten
Plaats het apparaat in een kleine koeler of zelfs in een hele pallet met materiaal
Zodra de rit is afgelopen, drukt u tweemaal op START/STOP om Bluetooth in te schakelen en de gegevens te exporteren met behulp van de TraceableGO™ mobiele app
De mobiele TraceableGO-app identificeert onmiddellijk of de inhoud omstandigheden ondervond die buiten de door de gebruiker gedefinieerde parameters vielen
Certificaten: Meerpuntskalibratie op een individueel genummerd Traceable-certificaat dat de nauwkeurigheid garandeert van een ISO/IEC 17025:2005 (1750.01) kalibratielaboratorium geaccrediteerd door A2LA. Het geeft de traceerbaarheid van metingen naar de SI-eenheden aan via NIST of andere erkende nationale meetinstituten (NMI) die de CIPM-overeenkomst inzake wederzijdse erkenning hebben ondertekend. Geleverd met batterij en traceerbaar certificaat.