3-Iodo-o-xylene ≥97%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 1,2-Dimethyl-3-iodobenzene, 2,3-Dimethyl-1-iodobenzene, 1-Iodo-2,3-dimethylbenzene, 2,3-Dimethyliodobenzene
A11774.06 A11774.14
A11774.06EA 41.6 EUR
A11774.06 A11774.14
3-Iodo-o-xylene ≥97%
3-Iodo-o-xylene
Purity: 97% CAS No.: 31599-60-7 Molecular Formula: C8H9I Formula Weight: 232.07 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.6030 Boiling Point: 98-100°/15mm Beilstein Reference: 1929733 MDL No.: MFCD00041437
Formule: C₈H₉I
MW: 232.06 g/mol
Kookpunt: 98…100 °C (15 mmHg)
Dichtheid: 1.640
Vlampunt: >110 °C (230 °F)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00041437
CAS nummer: 31599-60-7