4-Iodo-o-xylene ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
A13232.09 A13232.18 A13232.30
A13232.09EA 37 EUR
A13232.09 A13232.18 A13232.30
4-Iodo-o-xylene ≥98%
4-Iodo-o-xylene
Purity: 98+% CAS No.: 31599-61-8 Molecular Formula: C8H9I Formula Weight: 232.07 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.6020 Boiling Point: 231-233° Beilstein Reference: 1905729 MDL No.: MFCD00040989
Formule: C₈H₉I
Kookpunt: 231…233 °C
Dichtheid: 1,633
Vlampunt: >110 °C (230 °F)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00040989
CAS nummer: 31599-61-8