2-Iodo-m-xylene ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
A13439.06
A13439.14
A13439.06EA
78.7
EUR
A13439.06
A13439.14
2-Iodo-m-xylene ≥98%
2-Iodo-m-xylene
Purity: 98%
CAS No.: 608-28-6
Molecular Formula: C8H9I
Formula Weight: 232.07
Flash Point: 110°(230°F)
Refractive Index: 1.6025
Boiling Point: 230-231°
Beilstein Reference: 1857414
MDL No.: MFCD00019012
Formule:
C₈H₉I Kookpunt: 230…231 °C Dichtheid: 1,620 Vlampunt: 110 °C (230 °F) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00019012 CAS nummer: 608-28-6 |