2-Iodo-m-xylene
Leverancier: Thermo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
DP01104.1 DP01104.10 DP01104.50
MAYBDP01104.1EA 0 EUR
MAYBDP01104.1 MAYBDP01104.10 MAYBDP01104.50
2-Iodo-m-xylene
2-Iodo-m-xylene
Formule: C₈H₉I
Kookpunt: 230 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: 11,2 °C
Dichtheid: 1,6518 g/cm³ (20 °C)
MDL Nummer: MFCD00019012
CAS nummer: 608-28-6